Imprimer
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Boc-(carboxymethoxy)amine, Boc-Aoa-OH, (Boc-aminooxy)acetic Acid
H54109.03 H54109.06 H54109.14
H54109.03EA 79.1 EUR
H54109.03 H54109.06 H54109.14
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid ≥98%
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 42989-85-5 Molecular Formula: C7H13NO5 Formula Weight: 191.18 Melting Point: ca 115° dec. Beilstein Reference: 6137646 MDL No.: MFCD01632027
Formule: C₇H₁₃NO₅
Point de fusion: ∼ 115 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632027
Numéro CAS: 42989-85-5