Imprimer
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H54088.MD H54088.03 H54088.06
H54088.MDEA 80.1 EUR
H54088.MD H54088.03 H54088.06
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 306960-77-0 Molecular Formula: C6H3F3N2O2 Formula Weight: 192.10 Melting Point: 170-175° MDL No.: MFCD09054851
Formule: C₆H₃F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 192.1 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09054851
Numéro CAS: 306960-77-0