Imprimer
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(4-(tert-Butyl)phenyl)propanoic acid
H54011.03 H54011.06 H54011.14
H54011.03EA 61 EUR
H54011.03 H54011.06 H54011.14
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid 97%
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 1208-64-6 Molecular Formula: C13H18O2 Formula Weight: 206.28 Melting Point: 102° MDL No.: MFCD00796482
Formule: C₁₃H₁₈O₂
Poids moléculaire: 206.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00796482
Numéro CAS: 1208-64-6