Imprimer
5,7-Dibromo-1-indanone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H54005.03 H54005.06
H54005.03EA 132 EUR
H54005.03 H54005.06
5,7-Dibromo-1-indanone 97%
5,7-Dibromo-1-indanone
Purity: 97% CAS No.: 923977-18-8 Molecular Formula: C9H6Br2O Formula Weight: 289.95 Melting Point: 148° MDL No.: MFCD11707100
Formule: C₉H₆Br₂O
Poids moléculaire: 289.95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11707100
Numéro CAS: 923977-18-8