6-Bromo-1-indanone 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 14548-39-1
Molecular Formula: C9H7BrO
Formula Weight: 211.06
Melting Point: 110°
MDL No.: MFCD02179286
Formule:
C₉H₇BrO Point de fusion: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02179286 Numéro CAS: 14548-39-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...