Imprimer
5,7-Difluoro-1-indanone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H54002.03 H54002.06
H54002.03EA 90.7 EUR
H54002.03 H54002.06
5,7-Difluoro-1-indanone 97%
5,7-Difluoro-1-indanone
Purity: 97% CAS No.: 84315-25-3 Molecular Formula: C9H6F2O Formula Weight: 168.14 Melting Point: 81° MDL No.: MFCD09908161
Formule: C₉H₆F₂O
Point de fusion: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09908161
Numéro CAS: 84315-25-3