Propargyl ether 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 6921-27-3
Molecular Formula: C6H6O
Formula Weight: 94.11
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4430
Boiling Point: 55-57°/65mm
UN No.: UN3271
MDL No.: MFCD00048108
Formule:
C₆H₆O Point d'ébullition: 55…57 °C (65 mmHg) Densité: 0,914 Point éclair: 24 °C (75 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00048108 Numéro CAS: 6921-27-3 ADR: 3,III |