Imprimer
3-Éthynylpyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Pyridylacetylene
H53465.03 H53465.06 H53465.14
H53465.03EA 82.8 EUR
H53465.03 H53465.06 H53465.14
3-Éthynylpyridine 97%
3-Éthynylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 2510-23-8 Molecular Formula: C7H5N Formula Weight: 103.12 Flash Point: 57°(135°F) Melting Point: 39-40° Boiling Point: 83-84°/30mm UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD02177459
Formule: C₇H₅N
Poids moléculaire: 103.12 g/mol
Point d'ébullition: 83…84 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 39…40 °C
Point éclair: 57 °C (135 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02177459
Numéro CAS: 2510-23-8
ADR: 4.1 III