Imprimer
Tripropargylamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H53459.06 H53459.14 H53459.03
H53459.06EA 233 EUR
H53459.06 H53459.14 H53459.03
Tripropargylamine 97%
Tripropargylamine
Purity: 97% CAS No.: 6921-29-5 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 57°(135°F) Refractive Index: 1.484 Boiling Point: 79-85°/11mm UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00008577
Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 79…85 °C (11 mmHg)
Densité: 0,927
Point éclair: 57 °C (135 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008577
Numéro CAS: 6921-29-5
EINECS: 230-038-5
ADR: 3,III