Imprimer
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H53455.03 H53455.06
H53455.03EA 165 EUR
H53455.03 H53455.06
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 352530-29-1 Molecular Formula: C7H5N.HCl Formula Weight: 139.58 Melting Point: ca 150° dec. MDL No.: MFCD03093912
Formule: C₇H₆ClN
Poids moléculaire: 139.58 g/mol
Point de fusion: ∼ 150 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093912
Numéro CAS: 352530-29-1