Imprimer
1,1-Dimethylpropargylamine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H53448.06 H53448.14
H53448.06EA 84.7 EUR
H53448.06 H53448.14
1,1-Dimethylpropargylamine 95%
1,1-Dimethylpropargylamine
Purity: 95% CAS No.: 2978-58-7 Molecular Formula: C5H9N Formula Weight: 83.13 Flash Point: 2°(36°F) Refractive Index: 1.4237 Boiling Point: 79-80° UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00008052
Formule: C₅H₉N
Point d'ébullition: 79…80 °C
Densité: 0,79
Point éclair: 2 °C (36 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008052
Numéro CAS: 2978-58-7
EINECS: 221-029-7
ADR: 3,II