Imprimer
Propargyl benzoate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Prop-2-yn-1-yl benzoate
H53444.06 H53444.14
H53444.06EA 61.4 EUR
H53444.06 H53444.14
Propargyl benzoate 98%
Propargyl benzoate
Purity: 98% CAS No.: 6750-04-5 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 225-226° MDL No.: MFCD00996341
Formule: C₁₀H₈O₂
Poids moléculaire: 160.17 g/mol
Point d'ébullition: 225…226 °C
Densité: 1.106
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00996341
Numéro CAS: 6750-04-5