Imprimer
1-Phenyl-1-hexyn-3-ol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H53437.06 H53437.14
H53437.06EA 89.9 EUR
H53437.06 H53437.14
1-Phenyl-1-hexyn-3-ol 97%
1-Phenyl-1-hexyn-3-ol
Purity: 97% CAS No.: 1817-51-2 Molecular Formula: C12H14O Formula Weight: 174.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.549 MDL No.: MFCD00046687
Formule: C₁₂H₁₄O
Densité: 0,949
Point éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046687
Numéro CAS: 1817-51-2