sec-Butyl methyl ether 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 6795-87-5
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: -30°(-22°F)
Refractive Index: 1.372
Boiling Point: 57°
UN No.: UN2350
MDL No.: MFCD00190205
Formule:
C₅H₁₂O Point d'ébullition: 57 °C Densité: 0,742 Point éclair: –30 °C (–22 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190205 Numéro CAS: 6795-87-5 ADR: 3,II |