Imprimer
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): α-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzenemethanol
H53426.06 H53426.14
H53426.06EA 102 EUR
H53426.06 H53426.14
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 97%
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 89530-34-7 Molecular Formula: C12H16OSi Formula Weight: 204.34 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5193 MDL No.: MFCD05864336
Formule: C₁₂H₁₆OSi
Densité: 0,961
Point éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864336
Numéro CAS: 89530-34-7