Imprimer
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
H53425.03 H53425.06
H53425.03EA 275 EUR
H53425.03 H53425.06
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
Purity: 97% CAS No.: 79424-03-6 Molecular Formula: C6H5F3O2 Formula Weight: 166.10 Flash Point: 6°(43°F) Refractive Index: 1.350 Boiling Point: 96-98° Beilstein Reference: 3539414 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00192167
Formule: C₆H₅F₃O₂
Poids moléculaire: 166.099 g/mol
Point d'ébullition: 96…98 °C
Densité: 1.162
Point éclair: 6 °C (43 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192167
Numéro CAS: 79424-03-6
ADR: 3 II