N-Benzylquininium chloride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 95%
CAS No.: 67174-25-8
Molecular Formula: C27H31ClN2O2
Formula Weight: 451.01
Melting Point: 200-205° dec.
Optical Rotation: -235° (c=1.5 in water)
MDL No.: MFCD00198105
Formule:
C₂₇H₃₁ClN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00198105 Numéro CAS: 67174-25-8 |