1-Methyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Carbobenzoxy-L-glutamic Acid 1-Methyl Ester, Z-Glu-OMe, 1-Methyl N-Cbz-L-glutamate, (S)-4-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, N-Cbz-L-glutamic Acid 1-Methyl Ester
Purity: 98%
CAS No.: 5672-83-3
Molecular Formula: C14H17NO6
Formula Weight: 295.29
Refractive Index: 1.4365
Melting Point: 64-70°
Beilstein Reference: 2567599
Optical Rotation: -24° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00083278
Formule:
C₁₄H₁₇NO₆ Point de fusion: 64…70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00083278 Numéro CAS: 5672-83-3 |