Imprimer
DL-Isoserine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-DL-IsoSer-OH, DL-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
H53412.03 H53412.06
H53412.03EA 169 EUR
H53412.03 H53412.06
DL-Isoserine 98%
DL-Isoserine
Purity: 98% CAS No.: 565-71-9 Molecular Formula: C3H7NO3 Formula Weight: 105.09 Melting Point: 235° dec. Beilstein Reference: 1721413 MDL No.: MFCD00008138
Formule: C₃H₇NO₃
Point de fusion: 235 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008138
Numéro CAS: 565-71-9