Imprimer
2-Pentynoic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pent-2-ynoic acid
H53411.03 H53411.06 H53411.14
H53411.03EA 41.2 EUR
H53411.03 H53411.06 H53411.14
2-Pentynoic acid 97%
2-Pentynoic acid
Purity: 97% CAS No.: 5963-77-9 Molecular Formula: C5H6O2 Formula Weight: 98.10 Flash Point: 96°(205°F) Melting Point: 47-53° MDL No.: MFCD00014370
Formule: C₅H₆O₂
Point de fusion: 47…53 °C
Point éclair: 96 °C (205 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014370
Numéro CAS: 5963-77-9