N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-Boc-propargylamine, 2-Propynylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-Propynylcarbamate
Purity: 97%
CAS No.: 92136-39-5
Molecular Formula: C8H13NO2
Formula Weight: 155.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 93°(199°F)
Melting Point: 40-44°
MDL No.: MFCD07367245
Formule:
C₈H₁₃NO₂ Point de fusion: 40…44 °C Point éclair: 93 °C (199 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07367245 Numéro CAS: 92136-39-5 |