Imprimer
tert-Butyl pivalate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl trimethylacetate
H53395.06 H53395.14 H53395.22
H53395.06EA 42.2 EUR
H53395.06 H53395.14 H53395.22
tert-Butyl pivalate 98%
tert-Butyl pivalate
Purity: 98% CAS No.: 16474-43-4 Molecular Formula: C9H18O2 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.392 Boiling Point: 134-135° MDL No.: MFCD01861974
Formule: C₉H₁₈O₂
Point d'ébullition: 134…135 °C
Densité: 0,813
Point éclair: >62 °C (144 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861974
Numéro CAS: 16474-43-4