Aluminium oxyde superactivé neutre Grade I
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 50-200 Micron APS Powder
Refractive Index: 1.765
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formule:
Al₂O₃ Poids moléculaire: 101.96 g/mol Point d'ébullition: 2980 °C Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003424 Numéro CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Indice Merck: 14,356 |