Methyl-5-hexynoate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 77758-51-1
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Refractive Index: 1.434
Boiling Point: 60-62°/10mm
MDL No.: MFCD00671366
Formule:
C₇H₁₀O₂ Point d'ébullition: 60…62 °C (10 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00671366 Numéro CAS: 77758-51-1 |