Imprimer
4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)phenylboronic acid, 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
H53225.MD H53225.03
H53225.MDEA 71.8 EUR
H53225.MD H53225.03
4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid 95%
4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 489446-42-6 Molecular Formula: C12H18BNO4 Formula Weight: 251.09 Melting Point: 204-206° MDL No.: MFCD04115637
Formule: C₁₂H₁₈BNO₄
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115637
Numéro CAS: 489446-42-6