Imprimer
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2-(bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl bromide
H53217.MD H53217.03
H53217.MDEA 47 EUR
H53217.MD H53217.03
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 98%
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 377780-72-8 Molecular Formula: C13H18BBrO2 Formula Weight: 297.00 Melting Point: 78-80° MDL No.: MFCD01632210
Formule: C₁₃H₁₈BBrO₂
Poids moléculaire: 297.00 g/mol
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632210
Numéro CAS: 377780-72-8