Imprimer
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Aminocarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid, (3-Carbamoyl-4-fluorophenyl)boronic acid
H53102.MD H53102.03
H53102.MDEA 95.4 EUR
H53102.MD H53102.03
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 874219-34-8 Molecular Formula: C7H7BFNO3 Formula Weight: 182.95 Melting Point: 257-259° MDL No.: MFCD08235053
Formule: C₇H₇BFNO₃
Point de fusion: 257…259 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235053
Numéro CAS: 874219-34-8