Imprimer
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (5-Bromo-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-hydroxyphenylboronic acid
H52937.MD H52937.03
H52937.MDEA 91.3 EUR
H52937.MD H52937.03
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 96%
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 89598-97-0 Molecular Formula: C6H6BBrO3 Formula Weight: 216.83 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 196-200° MDL No.: MFCD00093408
Formule: C₆H₆BBrO₃
Point de fusion: 196…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093408
Numéro CAS: 89598-97-0