Imprimer
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Boc-D-Dap-OH
H52821.MD H52821.03 H52821.06
H52821.MDEA 76 EUR
H52821.MD H52821.03 H52821.06
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 97%
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 76387-70-7 Molecular Formula: C8H16N2O4 Formula Weight: 204.23 Melting Point: 200-203° Optical Rotation: +14° (c=1 in water) MDL No.: MFCD01632072
Formule: C₈H₁₆N₂O₄
Point de fusion: 200…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632072
Numéro CAS: 76387-70-7