(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3S)-pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 122536-94-1
Molecular Formula: C4H9NO.HCl
Formula Weight: 123.58
Melting Point: 106-107°
Boiling Point: 108-110°/8mm
MDL No.: MFCD00272298
Formule:
C₄H₁₀ClNO Point d'ébullition: 108…110 °C (8 mmHg) Point de fusion: 106…107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00272298 Numéro CAS: 122536-94-1 |