Imprimer
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid monomethyl ester
H52814.03 H52814.06
H52814.03EA 94.8 EUR
H52814.03 H52814.06
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 32529-79-6 Molecular Formula: C9H14O4 Formula Weight: 186.21 MDL No.: MFCD06797561
Formule: C₉H₁₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311246
Numéro CAS: 32529-79-6