Imprimer
Boc-(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52806.03 H52806.MD
H52806.03EA 980 EUR
H52806.03 H52806.MD
Boc-(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Boc-(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 73397-28-1 Molecular Formula: C12H23NO5 Formula Weight: 261.32 MDL No.: MFCD04972275
Formule: C₁₂H₂₃NO₅
Poids moléculaire: 261.32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972275
Numéro CAS: 73397-28-1