Imprimer
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52797.MD H52797.03
H52797.MDEA 139 EUR
H52797.MD H52797.03
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 886766-60-5 Molecular Formula: C15H22N2O2 Formula Weight: 262.35 MDL No.: MFCD07367734
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367734
Numéro CAS: 886766-60-5