Imprimer
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H52795.MD H52795.03 H52795.06
H52795.MDEA 151 EUR
H52795.MD H52795.03 H52795.06
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 97%
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Purity: 97% CAS No.: 106627-54-7 Molecular Formula: C4H4NNaO6S Formula Weight: 217.13 Melting Point: 250° Beilstein Reference: 6359129 MDL No.: MFCD00043100
Formule: C₄H₄NNaO₆S
Point de fusion: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043100
Numéro CAS: 106627-54-7