Imprimer
Charbon actif -20+40 mesh
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45478.A3EA 179 EUR
45478.A3 45478.36 45478.22
Charbon actif -20+40 mesh
Charbon actif
Formule: C
Poids moléculaire: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3550 °C
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Indice Merck: 13,01818