tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-BOC protected
Purity: 97%
CAS No.: 116574-71-1
Molecular Formula: C11H21NO3
Formula Weight: 215.29
Melting Point: 77-81°
MDL No.: MFCD03094733
Formule:
C₁₁H₂₁NO₃ Point de fusion: 77…81 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094733 Numéro CAS: 116574-71-1 |