cis-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 487048-28-2
Molecular Formula: C12H18N2O4
Formula Weight: 254.29
MDL No.: MFCD03787928
Formule:
C₁₂H₁₈N₂O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03787928 Numéro CAS: 487048-28-2 |