Imprimer
Boc-(S)-2-amino-3-ethoxypropionic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-ethoxypropanoic acid
H52781.MD H52781.03
H52781.MDEA 171 EUR
H52781.MD H52781.03
Boc-(S)-2-amino-3-ethoxypropionic acid 97%
Boc-(S)-2-amino-3-ethoxypropionic acid
Purity: 97% CAS No.: 104839-00-1 Molecular Formula: C10H19NO5 Formula Weight: 233.26 MDL No.: MFCD06797558
Formule: C₁₀H₁₉NO₅
Poids moléculaire: 233.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797558
Numéro CAS: 104839-00-1