Imprimer
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1S,3R)-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentanecarboxylic acid
H52747.MD H52747.03
H52747.MDEA 141 EUR
H52747.MD H52747.03
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid 97%
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 96443-42-4 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 MDL No.: MFCD04972280
Formule: C₈H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972280
Numéro CAS: 96443-42-4