Fmoc-Hyp-OH 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Fmoc-trans-4-hydroxy-L-proline
Purity: 97%
CAS No.: 88050-17-3
Molecular Formula: C20H19NO5
Formula Weight: 353.37
Melting Point: 189-193°
Optical Rotation: -60° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00151929
Formule:
C₂₀H₁₉NO₅ Poids moléculaire: 353.374 g/mol Point de fusion: 189…193 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151929 Numéro CAS: 88050-17-3 |