Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 171110-72-8
Molecular Formula: C11H20N2O4.HCl
Formula Weight: 280.75
Melting Point: ca 185° dec.
Optical Rotation: -40° (c=2 in methanol)
MDL No.: MFCD03787927
Formule:
C₁₁H₂₁ClN₂O₄ Point de fusion: ∼ 185 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03787927 Numéro CAS: 171110-72-8 |