N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
Molecular Formula: C20H33N5O5Si
Formula Weight: 451.60
MDL No.: MFCD04972287