tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(4-Piperidylmethyl)carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (4-Piperidylmethyl)carbamate, 4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)piperidine, 4-(Boc-aminomethyl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 135632-53-0
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
Melting Point: 106-108°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01631214
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Poids moléculaire: 214.31 g/mol Point de fusion: 106…108 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631214 Numéro CAS: 135632-53-0 ADR: 8 III |