(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 117098-93-8
Molecular Formula: C7H8BNO2.HCl
Formula Weight: 185.42
Melting Point: 300°
MDL No.: MFCD04115645
Formule:
C₇H₉BClNO₂ Point de fusion: 300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115645 Numéro CAS: 117098-93-8 |