Imprimer
Boc-L-α-methylserine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H52570.MD H52570.03
H52570.MDEA 153 EUR
H52570.MD H52570.03
Boc-L-α-methylserine 97%
Boc-L-alpha-methylserine
Purity: 97% CAS No.: 84311-19-3 Molecular Formula: C9H17NO5 Formula Weight: 219.24 MDL No.: MFCD02682593
Formule: C₉H₁₇NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682593
Numéro CAS: 84311-19-3