Imprimer
Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2S,4R)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, Methyl (2S,4R)-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, N1-BOC protected
H52566.03 H52566.06
H52566.03EA 185 EUR
H52566.03 H52566.06
Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt 97%
Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Purity: 97% CAS No.: 334999-32-5 Molecular Formula: C11H20N2O4.HCl Formula Weight: 280.75 MDL No.: MFCD03787929
Formule: C₁₁H₂₁ClN₂O₄
Poids moléculaire: 280.75 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787929
Numéro CAS: 334999-32-5