Imprimer
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52563.MD H52563.03
H52563.MDEA 488 EUR
H52563.MD H52563.03
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline 97%
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline
Purity: 97% CAS No.: 273221-94-6 Molecular Formula: C11H16N2O4 Formula Weight: 240.26 MDL No.: MFCD01860670
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860670
Numéro CAS: 273221-94-6