Imprimer
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H52562.MD H52562.03
H52562.MDEA 160 EUR
H52562.MD H52562.03
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride 97%
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 336100-47-1 Molecular Formula: C4H9NO3.HCl Formula Weight: 155.58 Melting Point: 182-183° MDL No.: MFCD03840366
Formule: C₄H₁₀ClNO₃
Poids moléculaire: 155.58 g/mol
Point de fusion: 182…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840366
Numéro CAS: 336100-47-1