Imprimer
9-Phenanthreneboronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52546.03 H52546.06
H52546.03EA 48.1 EUR
H52546.03 H52546.06
9-Phenanthreneboronic acid 97%
9-Phenanthreneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 68572-87-2 Molecular Formula: C14H11BO2 Formula Weight: 222.05 Melting Point: 254-256° MDL No.: MFCD00143524
Formule: C₁₄H₁₁BO₂
Poids moléculaire: 222.05 g/mol
Point de fusion: 254…256 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143524
Numéro CAS: 68572-87-2