Imprimer
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronic acid
H52542.MD H52542.03
H52542.MDEA 104 EUR
H52542.MD H52542.03
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 833472-82-5 Molecular Formula: C10H13BO4 Formula Weight: 208.02 Melting Point: 96-100° MDL No.: MFCD04115648
Formule: C₁₀H₁₃BO₄
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115648
Numéro CAS: 833472-82-5